Beskrivning
Corning Erlenmeyer-flasklock av polypropen finns också separat. Dessa lock passar både polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol-modifierade (PETG) Erlenmeyer-flaskor och finns tillgängliga för 500 ml och 1 L, 2L, 3L och 5L kolvstorlekar.
- Storlekarna sträcker sig från 500mL till 5L
- Ventilations- och plattlocksalternativ
- Individuellt förpackade
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Ventilerad |