Läs mer
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Produktkod. 15118219 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
Silicone O-ring cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
Produktkod. 15118219
Brand: Corning™ 431842
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Clear flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
  • Wide-mouth design improves liquid handling.
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Extra-thick walls for durability
  • Leak-free processing at maximum rated speeds
  • Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Beställningsinfo
Kapsyler är inte utbytbara mellan flaskor av olika storlekar/material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Clear
Inkluderar Silicone O-ring cap
Material Polycarbonate
nr per ärende 36/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Orange
Examen 25 to 250 mL
Graderad Yes
Max. Tvinga 13,500 x g
Mun Wide
Form Cylindrical
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp O-Ring Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable