Läs mer
Corning™ Polyeterimid Centrifuge Tube Kuddar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10202531 Handla allt Corning Produkter
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Material:
Polyeterimid
Polypropen
Unit Size:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Material unitSize
10202531 250 ml Polyeterimid Paket med 6
10789721 500 ml Polypropen Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10202531 Supplier Corning™ Supplier No. 430236
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rörkudde ger nödvändigt stöd under centrifugering och förhindrar att rör med stor kapacitet kollapsar
Corning™ polyeterimid centrifugrörkuddar ger det nödvändiga stödet under centrifugering för att förhindra att dessa rör med stor kapacitet kollapsar. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polyeterimid
För användning med Corning 250 ml centrifugrör
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Form Konisk
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugerör