Läs mer
Corning™ Polyeterimid Centrifuge Tube Kuddar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10789721 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Material:
Polyeterimid
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material unitSize
10789721 500 ml Polypropen Paket med 6
10202531 250 ml Polyeterimid Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörkudde ger nödvändigt stöd under centrifugering och förhindrar att rör med stor kapacitet kollapsar
Corning™ polyeterimid centrifugrörkuddar ger det nödvändiga stödet under centrifugering för att förhindra att dessa rör med stor kapacitet kollapsar. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Polypropen
För användning med Corning 500 ml centrifugrör
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Form Konisk
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugerör