Läs mer
Corning™ Polyetylentereftalat (PET ) Centrifugerör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10684541 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Längd (metrisk):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Förpackning:
Ställ
Utan stativ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10684541
Brand: Corning™ 430304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kristallklar styv PET för optimal sikt. Corning™ Polyetylentereftalat (PET ) Centrifugerören har konisk botten och tätningslock av polyeten med hög densitet som ger ett förstklassigt centrifugrör.
  • Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
  • Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStar™ locket eller den ursprungliga plugglocket.
  • Steril. RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
  • 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Beställningsinfo
Rack ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Orange
Diameter (engelska) Utsida 1,2 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Material PET
Inkluderar Ställ
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Ställ
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 114 mm
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plugg
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Stort vitt märkningsområde
Diameter (metrisk) 30 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3600 x g