Läs mer
Corning™ Polyetylentereftalat (PET ) Centrifugerör
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Längd (metrisk):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Förpackning:
Ställ
Utan stativ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Corning centrifugrören har svarttryckta graderingar och en stor vit markeringsfläck.
- Tillgänglig med ditt val av kepsstilar: de avancerade Corning CentriStar™ locket eller den ursprungliga plugglocket.
- Steril. RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
- 95 kPA (14 psi) trycktestad – endast pluggförslutningslock.
PP = polypropen, PET = polyetylentereftalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Beställningsinfo
Rack ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | PET |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Förpackning | Utan stativ |
| Visa mer |