Läs mer
Corning™ Plattor av polypropen
Produktkod. 10650356 Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10650356
Brand: Corning™ 3365
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för optimal synlighet och hög kemikalieresistens. Corning™ Polypropenplattor är ett utmärkt val för transport och långtidsförvaring.
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
  • Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
  • Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
  • Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • RNase-/DNas-fri
  • Finns steril eller icke-steril
Beställningsinfo
Täta med förvaringsmatta III (säljs separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Transport och långtidsförvaring
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.