Läs mer
Corning™ Plattor av polypropen
Produktkod. 10748592 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Antal Wells Array Well Shape unitSize
10748592 Sterila 96 8 x 12 Rund Paket med 100
10218481 Icke-steril 96 8 x 12 Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
10035281 Icke-steril 96 8 x 12 Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10256141 Sterila 384 16 x 24 Rund Paket med 100
10584391 Icke-steril 384 16 x 24 Rund Paket med 100
10022491 Sterila 96 8 x 12 Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
10650356 Icke-steril 96 8 x 12 Rund -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10748592 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3359
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för optimal synlighet och hög kemikalieresistens. Corning™ Polypropenplattor är ett utmärkt val för transport och långtidsförvaring.
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
  • Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
  • Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
  • Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • RNase-/DNas-fri
  • Finns steril eller icke-steril
Beställningsinfo
Täta med förvaringsmatta III (säljs separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Transport och långtidsförvaring
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.