Läs mer
Corning™ 384-brunnars klara polystyren mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10134431 Handla allt Corning Produkter
Change view
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Lock Förpackningsstorlek
10134431 Hög bindning Utan lock Paket med 100
10481242 Ej behandlad Utan lock Paket med 100
10544961 Ej behandlad Med lock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134431 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9825.00 SEK
    9178.31 SEK / Paket med 100
    Save 646.69 SEK
    6% Av
I lager
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ 384-brunnars genomskinliga polystyrenmikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 364 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Total brunnsvolym på 112μ L; arbetsbrunnsvolym på 20μ L – 80μ L
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Universaloptik med 384 brunnar NBS mikroplattan är tillverkad av en avancerad polymer med hög klarhet och förbättrade kemikalieresistenta egenskaper.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 16 x 24
    Bindningstyp Hög bindning
    Färg Klart
    Material Polystyren
    Antal Wells 384
    Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Hög bindning
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Kan binda medium (> 10 kD) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner.
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.