Läs mer
Corning™ 384-brunnars klara polystyren mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |