Läs mer
Corning™ 384-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10477221 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10477221
Brand: Corning™ 3701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Total brunnsvolym på 112μ L; arbetsbrunnsvolym på 20μ L – 80μ L
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Universaloptik med 384 brunnar NBS mikroplattan är tillverkad av en avancerad polymer med hög klarhet och förbättrade kemikalieresistenta egenskaper.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Med lock
    Kulturområde 0,06 cm 2
    Array 16 x 24
    Förpackning 20/Pk., 100/Cs.
    Färg Klart
    Material Polystyren
    Antal Wells 384
    Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling Cellkultur
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 20/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.