Innehåller
Plug-seal screw caps
- Tillverkad av optiskt klar polystyren
- Gängade kåpor förhindrar läckage
- Vävnadskulturbehandlade rör levereras i rack
- Obehandlade rör levereras bulkförpackade
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Behandlat kulturrör |
| Förslutningstyp | Plugg tätning |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Plugg-tätning skruvlock, ställ |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Visa mer |