Läs mer
Corning™ 96-brunn, poly-D lysinbehandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11369514 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11369514 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 11369514 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15250.00 SEK
    14879.64 SEK / Paket med 100
    Save 370.36 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp Poly-D-lysin
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Poly-D-lysin
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Enkel övergång till befintlig automation och läsare, minskad avdunstning av brunnsinnehåll, förbättrad cellfäste
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Tja Färg Klart