Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Poly-D-lysin |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |