Läs mer
Corning™ Premium fetalt bovint serum
BIOPHARMA
Produktkod. 15393681
Change view
Produkttyp:
Fetalt bovinserum
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Värme inaktiverad Förpackningsstorlek
15393681 Fetalt bovinserum Ja 500ml
15383681 Fetalt bovinserum Nej 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15393681 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 35016CV
 Begränsad artikel
I lager
FBS är ett vanligt använt cellodlingsmedietillskott som hjälper till att upprätthålla celltillväxt och tillfredsställa metaboliska krav.
  • Sera samlas in aseptiskt och bearbetas i en cGMP-anläggning
  • Varje sats av råserum screenas för endotoxin, kvarvarande hemoglobinkoncentration och mikrobiologisk kvalitet innan de används i produktionen
  • Batcher av råserum slås samman och blandas kontinuerligt före filtrering för att säkerställa jämn kvalitet genom hela partiet
  • Slutliga partier testas för endotoxin, hemoglobin, pH, mykoplasma och tillväxtfrämjande. Biokemiska analyser och virustester är också tillgängliga på begäran
  • Premium FBS kommer från amerikanska besättningar
Uppfyllande
USDA Certified FBS kommer från USDA-certifierade anläggningar (abbatoirs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP
Färg Karamell/bärnsten
Innehåll och lagring -25° till -15 °C
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 mL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Källa Bovint foster
Kvalitet Premie
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/ml
För användning med (applikation) Används som ett komplement till cellodlingsmedia för att upprätthålla celltillväxt och metabolism. Denna produkt är endast avsedd för forskning.
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration <30 mg/dL
Osmolalitet 315± 35 mOsm/kg H20
pH 7.8± 0,8
Proteininnehåll 30 till 50 g/L
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad