Beskrivning
- Unik kväveinnehållande vävnadsodlingsytkemi
- Förbättrar vidhäftning, spridning och tillväxt för många primära celler eller cellinjer
- Kristallklassad polystyren modifierad genom patenterad vakuum-gas plasmabehandlingsprocess
- Stabil, permanent ytmodifiering
- Optiskt klar
- Ingen speciell förvaring krävs
- Prover från varje parti Corning Primaria produkterna analyseras av Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
- Förpackad i röd färgkodade, skalöppna, medicinska förpackningar
- Steriliserad med gammabestrålning
- Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 4 x 6 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |