Läs mer
Corning™ Primaria™ Vävnadskulturrätter
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
De Corning Primaria ytan har en unik blandning av syrehaltiga (negativt laddade) och kvävehaltiga (positivt laddade) funktionella grupper på polystyrenytan. Ytan stödjer tillväxten av celler som kan uppvisa dålig vidhäftning eller begränsad differentieringspotential när de odlas på traditionella TC-ytor, inklusive neuronala, primära, endotelceller och tumörceller. Ytkonsistensen för varje parti bekräftas med elektronspektroskopisk kemisk analys (ESCA).
- Kristallklassad polystyren modifierad genom patenterad vakuum-gas plasmabehandlingsprocess
- Stabil, permanent ytmodifiering
- Optiskt klar
- Förpackad i röd färgkodade, skalöppna, medicinska förpackningar
- Steriliserad med gammabestrålning
- Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
Beställningsinfo
Förpackad i röd färgkodade skalöppna, medicinska förpackningar; Finns i tre storlekar; levereras 20 per hylsa i lådor om 200; Med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 21,3 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Multibehandlad |
| Visa mer |