Läs mer
Corning™ Primaria™ Vävnadskulturrätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-176159 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
39,14 mm
58,8 mm
100 mm
Kulturområde:
21,3 cm 2
58,95 cm 2
9,6 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
16 till 17,5 ml
2,5 till 3 ml
6 till 7 ml
Höjd (metrisk):
9,53 mm
11,05 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10596542
Brand: Corning™ 353801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modifierad polystyrenyta för förbättrad cellodling. Corning™ Primaria™ Tissue Culture Dishes har plana, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler.
De Corning Primaria ytan har en unik blandning av syrehaltiga (negativt laddade) och kvävehaltiga (positivt laddade) funktionella grupper på polystyrenytan. Ytan stödjer tillväxten av celler som kan uppvisa dålig vidhäftning eller begränsad differentieringspotential när de odlas på traditionella TC-ytor, inklusive neuronala, primära, endotelceller och tumörceller. Ytkonsistensen för varje parti bekräftas med elektronspektroskopisk kemisk analys (ESCA).
  • Kristallklassad polystyren modifierad genom patenterad vakuum-gas plasmabehandlingsprocess
  • Stabil, permanent ytmodifiering
  • Optiskt klar
  • Förpackad i röd färgkodade, skalöppna, medicinska förpackningar
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
Beställningsinfo
Förpackad i röd färgkodade skalöppna, medicinska förpackningar; Finns i tre storlekar; levereras 20 per hylsa i lådor om 200; Med lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Färg Klart
Kulturområde 9,6 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Multibehandlad
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 2,5 till 3 ml
Inkluderar Lock
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 11,05 mm
Diameter (metrisk) 39,14 mm