Läs mer
Corning™ Primaria™ Vävnadskulturflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10613672 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Förslutningstyp:
Plug Seal
Plugg tätning
Vented
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 10613672
Brand: Corning™ 353808
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättrar vidhäftning, spridning och tillväxt för många primära celler eller cellinjer. Corning™ Primaria™ Vävnadskulturflaskor är lämpliga för odling av celler som växer dåligt på konventionella, negativt laddade, standardvävnadsodlingsytor —inklusive tumörceller, endotelceller och hepatocyter.
  • Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
  • Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • No special storage required
  • Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Beställningsinfo
Mindre flaskor förpackade 20 per hylsa i lådor om 200 (08-772-45 i lådor om 100); större flaskor packade fem per hylsa i lådor om 100 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Stängningsmaterial Phenolic
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyrene
Hals stil Canted
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Form Rectangular
Sterilitet Sterile
Bottenform Rectangular
Förslutningstyp Vented
Kulturområde 25 cm2
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.