Läs mer
Corning™ Återanvändbara 12 mm sondinsättningsbeslag för vertikal sidoarmskolv
Produktkod. 10271692 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Insättningsbeslag för temperatursond
Oxygen Probe Insertion Fitting
pH-probinsättningskoppling
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10271692 pH-probinsättningskoppling Varje
10058061 Oxygen Probe Insertion Fitting Varje
10194012 Insättningsbeslag för temperatursond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10271692 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00 SEK
    3219.53 SEK / Paket med 1
    Save 225.47 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Förbättrar cellodlingsproduktiviteten
  • Används för att säkra pH-, O2- eller temperatursensorer i stora spinnerkolvar med vertikala sidoarmar
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • De 316 sensorerna hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 1.2 cm
Diameter (metrisk) stängning 45 mm
För användning med (utrustning) För vertikala sidoarmsflaskor
Inkluderar PET infoga, Viton O-ringar, polypropen-tätningslock, Noryl nötter
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp pH-probinsättningskoppling
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Stängningsstorlek 45 mm (ca)