Läs mer
Corning™ Återanvändbara beslag för gas-/mediehantering för 6L vinklade sidoarmsflaskor
Produktkod. 10042212 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
6L vinklade sidoarmsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10042212 6L vinklade sidoarmsflaskor Varje
1 options
Produktkod. 10042212 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6530.00 SEK
    6101.89 SEK / Paket med 1
    Save 428.11 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Inkluderar PET insats med O-ring av fluorkarbon och tätningslock av polypropen
  • Används för att aseptiskt överföra medium, spränga cellodlingsmediet direkt eller tillsätta gaser till huvudutrymmet ovanför cellodlingsmediet
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Ett eller två 316-rör av rostfritt stål sträcker sig till botten av kolven; den andra är en kortare 6 längd.
  • Båda rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rörstil: Vinklad
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) slang 1.9 cm
För användning med (utrustning) 6L vinklade sidoarmsflaskor
Inkluderar PET insats med O-ring av fluorkarbon och tätningslock av polypropen
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Media/Gashanteringsarmatur