Beskrivning
- Används för att tillföra gaser i större spinnarkolvar med vertikala sidoarmar.
- Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
- Gasfilter är PTFE, 0,2μ m porositet.
- De 316 rostfria rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
- Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vertikala sidoarmsflaskor |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Beslag |
| Sterilitet | Icke-steril |