Läs mer
Corning™ Återanvändbara beslag för mediahantering
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) slang:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Beskrivning:
1 rör; Rörstil: Rak
2 rör; Rörstil: Rak
För användning med (utrustning):
36 L vertikal sidoarmskolv
8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används för att införa medium aseptiskt i stora spinnerkolvar med vertikala sidoarmar.
- Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
- Gasfilter är PTFE, 0,2μ m porositet.
- De 316 rostfria rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
- Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | 2 rör; Rörstil: Rak |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/8 och 1/4 tum. |
| Diameter (metrisk) slang | 0.31, 0.63 cm |
| För användning med (utrustning) | 36 L vertikal sidoarmskolv |
| Inkluderar | PET infoga, Viton O-ringar, 45 mm tätningslock av polypropen, rör av rostfritt stål, Noryl muttrar, integrerade hylsor |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Beslag för mediahantering |
| Visa mer |