Läs mer
Corning™ Återanvändbara beslag för mediahantering
Produktkod. 10778374 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) slang:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Beskrivning:
1 rör; Rörstil: Rak
2 rör; Rörstil: Rak
För användning med (utrustning):
36 L vertikal sidoarmskolv
8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) slang Beskrivning För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10778374 1.27 cm 1 rör; Rörstil: Rak 8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv Varje
10403382 0.31 cm 2 rör; Rörstil: Rak 36 L vertikal sidoarmskolv Varje
10717994 0.31 cm 2 rör; Rörstil: Rak 8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv Varje
10265982 0.63 cm 2 rör; Rörstil: Rak 8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv Varje
10367762 0.63 cm 2 rör; Rörstil: Rak 36 L vertikal sidoarmskolv Varje
10768374 0.31, 0.63 cm 2 rör; Rörstil: Rak 36 L vertikal sidoarmskolv Varje
10275982 0.31, 0.63 cm 2 rör; Rörstil: Rak 8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv Varje
10541673 1.27 cm 1 rör; Rörstil: Rak 36 L vertikal sidoarmskolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10778374 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6790.00 SEK
    6341.58 SEK / Paket med 1
    Save 448.42 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inför medium aseptiskt i större spinnerflaskor med vertikala sidoarmar under cellodling
  • Används för att införa medium aseptiskt i stora spinnerkolvar med vertikala sidoarmar.
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Gasfilter är PTFE, 0,2μ m porositet.
  • De 316 rostfria rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 1 rör; Rörstil: Rak
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) slang 1.27 cm
För användning med (utrustning) 8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv
Inkluderar PET infoga, Viton O-ringar, 45 mm tätningslock av polypropen, rör av rostfritt stål, Noryl muttrar, integrerade hylsor
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Beslag för mediahantering
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 45 mm (ca)