Beskrivning
- Bafflar förbättrar luftning och omrörning av innehållet i kolven.
- Unik impellerdesign säkerställer optimal omrörning.
- Sidoarmsdesign tillåter enkel åtkomst av 25 mL och 50 mL pipetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (engelska) Yttre | 7,3 tum |
| Diameter (metrisk) Center Cap | 12 cm |
| Diameter (metrisk) Mitthals | 12 cm |
| Diameter (metrisk) Inre sidoarm | 2.9 cm |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 4.5 cm |
| Diameter (metrisk) Sidoarmslock | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |