Läs mer
Corning™ Återanvändbara spinnerflaskor av glas
Produktkod. 10361972 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Yttre:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) Mitthals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10361972
Brand: Corning™ 4500500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande
  • Bafflar förbättrar luftning och omrörning av innehållet i kolven.
  • Unik impellerdesign säkerställer optimal omrörning.
  • Sidoarmsdesign tillåter enkel åtkomst av 25 mL och 50 mL pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Yttre 3,9 tum.
Diameter (metrisk) Center Cap 10 cm
Diameter (metrisk) Mitthals 10 cm
Diameter (metrisk) Inre sidoarm 2.9 cm
Diameter (metrisk) sidoarm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidoarmslock 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 8,8 tum
Höjd (metrisk) 22.5 cm
Inkluderar Platt mittkåpa och 2 vinklade sidoarmar
Hals stil Vinklad
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sidoarmsvinkel 45°
Sidoarmsöppningar 2
Trådstorlek GL 45
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm