Läs mer
Corning™ Återanvändbara spinnerflaskor av glas
Produktkod. 10643243 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Yttre:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) Mitthals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Mitthals unitSize
10643243 3000 mL 186 mm 14 cm Varje
10158431 3000 mL 186 mm 12 cm Varje
10210532 125 mL 70 mm 7 cm Varje
10678832 250 mL 80 mm 7 cm Varje
10522112 8 L 234 mm 10 cm Varje
10477681 1 L 125 mm 10 cm Varje
10371972 3000 mL 186 mm 10 cm Varje
10689022 6 L 234 mm 14 cm Varje
10648832 6 L 234 mm 10 cm Varje
10361972 500 mL 100 mm 10 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10643243 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 45043L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högpresterande
  • Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
  • Unique impeller design ensures optimal stirring.
  • Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropylene
Diameter (engelska) Yttre 7.3 in.
Diameter (metrisk) Center Cap 14 cm
Diameter (metrisk) Mitthals 14 cm
Diameter (metrisk) Inre sidoarm 2.9 cm
Diameter (metrisk) sidoarm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidoarmslock 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (engelska) 12.7 in.
Höjd (metrisk) 32.5 cm
Inkluderar Shur-Loc™ center cap and 2 angled side arms
Sidoarmsvinkel 45°
Sidoarmsöppningar 2
Trådstorlek GL 45
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) Yttre 186 mm