Läs mer
Corning™ Återanvändbara spinnerflaskor av glas
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Yttre:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) Mitthals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bafflar förbättrar luftning och omrörning av innehållet i kolven.
- Unik impellerdesign säkerställer optimal omrörning.
- Sidoarmsdesign tillåter enkel åtkomst av 25 mL och 50 mL pipetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,1 tum. |
| Diameter (metrisk) Center Cap | 7 cm |
| Diameter (metrisk) Mitthals | 7 cm |
| Diameter (metrisk) Inre sidoarm | 2.4 cm |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 3.2 cm |
| Diameter (metrisk) Sidoarmslock | 3.2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Visa mer |