Läs mer
Corning™ PuraMatrix™ Peptide Hydrogel
Produktkod. 10255252 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. 10255252
Brand: Corning™ 354250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Highly defined synthetic peptide assembles into fibrous 3D structure and promotes cell attachment
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Peptide hydrogel matrix
Kvantitet 5 ml