Läs mer
Corning™ PureCoat™ Kollagenpeptidcellkulturflaskor med ventilerat lock
Beskrivning
Corning ECM mimetiska ytor och substrat innehåller biologiskt aktiva, syntetiska, djurfria peptider som har utformats rationellt för att efterlikna cellvidhäftningsmotiven hos infödda ECM proteiner. Peptiderna möjliggör optimal cellbindning och signalering i ett brett utbud av serumfria, xenofria och djurfria mediaformuleringar, vilket stöder förökning och differentiering av en rad stam-, progenitor- och primära celltyper.
Corning PureCoat odlingsartiklar är belagda med biologiskt aktiva, syntetiska, djurfria peptider som är kovalent kopplade till en patenterad yta för att tillhandahålla ett mycket konsekvent, kostnadseffektivt alternativ till självbelagda extracellulära peptider. Den proprietära kovalenta kopplingen orienterar peptiderna för optimal bindning och signalering.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Kantad |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | PureCoat E cm Mimetic Collagen I Peptide |
| Bottenform | Rektangulär |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Kulturområde | 75 cm 2 |