Läs mer
Corning™ PureCoat™ Kollagenpeptidcellkulturflaskor med ventilerat lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4658753
Kulturområde:
175 cm 2
75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15340011
Brand: Corning™ 356272
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Belagd med biologiskt aktiva syntetiska djurfria peptider som är kovalent kopplade till en patentskyddad yta
Corning ECM mimetiska ytor och substrat innehåller biologiskt aktiva, syntetiska, djurfria peptider som har utformats rationellt för att efterlikna cellvidhäftningsmotiven hos infödda ECM proteiner. Peptiderna möjliggör optimal cellbindning och signalering i ett brett utbud av serumfria, xenofria och djurfria mediaformuleringar, vilket stöder förökning och differentiering av en rad stam-, progenitor- och primära celltyper.
Corning PureCoat odlingsartiklar är belagda med biologiskt aktiva, syntetiska, djurfria peptider som är kovalent kopplade till en patenterad yta för att tillhandahålla ett mycket konsekvent, kostnadseffektivt alternativ till självbelagda extracellulära peptider. Den proprietära kovalenta kopplingen orienterar peptiderna för optimal bindning och signalering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Hals stil Kantad
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning PureCoat E cm Mimetic Collagen I Peptide
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 75 cm 2