Läs mer
Corning™ Pyroceram™ Kokplatta, °5 C till °550 C, Glaskeramik
Produktkod. 10166137 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Glaskeramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
10166137 Glaskeramisk Varje
1 options
Produktkod. 10166137 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6796600D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7605.00 SEK
    7107.07 SEK / Paket med 1
    Save 497.93 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Form: Fyrkantig, Storlek: 10 x 10 tum, Pluggtyp: UK/EU-stil
Corning digitala kokplattor, omrörare och kokplattor är tillverkade med samma hållbarhet och kvalitet Corning har lagt in Pyroceram™ toppprodukter sedan 1964. Alla modeller inkluderar en Pyroceram topp och två års garanti.
  • Omrörning med dubbla displayer Plattan visar både temperatur och omrörningshastighet på separata digitala displayer för att säkerställa noggrannhet. Noggrannhet inom± °2 C och omrörningshastigheter vid± 5 % av den hastighetsinställning du väljer
  • Digitala displayer indikerar när inställd temperatur och omrörningshastighet uppnås
  • Säkerhetsindikatorer– strömbrytare och hot top-indikatorer varnar om enheten är ansluten eller är för varm att röra vid
  • Vinklad frontpanel och stora knoppar minimerar skador från spill
  • PC-400D/410D/420D toppplatta storlek: 5 x 7 tum. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppplatta storlek: 10 x 10 tum. (25,4 x 25,4 cm)
Certifikat
CE-märkt och UL/cUL-godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Glaskeramisk
Temperatur (engelska) 41 °F till 1022 °F
Controllertyp Digital
Storlek 10 x 10 tum.
Temperatur (metrisk) 5 °C till 550 °C
Höjd (engelska) 15,4 tum.
Längd (engelska) 4,6 tum.
Vikt (engelska) 9.92 lb.
Bredd (engelska) 7,7 tum
Höjd (metrisk) 39.1 cm
Längd (metrisk) 11.75 cm
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Bredd (metrisk) 19.7 cm
Wattal 1043 W
Amperage 4,5 A
Frekvens 50 Hz
Inkluderar BS 1363A eller CEE7-7 kontakt
Modell PC-600D
Pluggtyp Europa, Storbritannien
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta