Beskrivning
Dessa bägare är genomskinliga med en förhöjd graderingsskala. De har hög temperatur- och kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,53 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.9 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | PFA |
| För användning med (applikation) | För hög temperatur och kemisk beständighet |
| Höjd (engelska) | 2,32 tum. |
| Höjd (metrisk) | 5.9 cm |
| Ökar | 10 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 68 °F |
| Visa mer |