Läs mer
Corning™ Återanvändbara plastbägare med handtag och pip
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 8
Beskrivning
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,74 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För hög temperatur och kemisk beständighet |
| Höjd (engelska) | 5,35 tum |
| Höjd (metrisk) | 13.6 cm |
| Inkluderar | Handtag, pip |
| Ökar | 10 mL |
| Visa mer |