Läs mer
Corning™ Återanvändbara plastbägare med handtag och pip
Produktkod. 11367851 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 11367851
Brand: Corning™ 1015P250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 3,03 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7.7 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För hög temperatur och kemisk beständighet
Höjd (engelska) 4,52 tum.
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Inkluderar Handtag, pip
Ökar 5 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 20 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DÅN, ASTM Klass A och B
skala Blå graderad skala
Stil Griffin