Läs mer
Corning™ Återanvändbara plastbägare med handtag och pip
Produktkod. 11387851 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11387851 2000 mL Paket med 8
11367851 250 mL Paket med 12
11307861 500 mL Paket med 12
11377851 1 L Paket med 12
11397851 3000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11387851 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 1015P2L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2271.32 SEK / Paket med 8
    Save 163.68 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 5,98 tum
Diameter (metrisk) Yttre 15.2 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För hög temperatur och kemisk beständighet
Höjd (engelska) 8,54 tum.
Höjd (metrisk) 21.7 cm
Inkluderar Handtag, pip
Ökar 20 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 20 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DÅN, ASTM Klass A och B
skala Blå graderad skala
Stil Griffin