Läs mer
Corning™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor av plast med blå gradering
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Examen:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Genomskinliga polypropenkolvar tillverkas med blå gradering som referens. Kolvarna har skruvhals och levereras med PP-lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 20 mL |
| Hals stil | Smal mun |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |