Läs mer
Corning™ Återanvändbara Erlenmeyer-flaskor av plast med blå gradering
Produktkod. 17263544 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Examen:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
17263544 250 mL 50 mL -
17253544 100 mL 20 mL Paket med 6
17283544 500 mL 100 mL Paket med 6
17273544 50 mL 10 mL -
15767477 1 L 200 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17263544 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4985P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    623.39 SEK / Paket med 6
    Save 46.61 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig polypropen; med polypropen skruvlock.
Genomskinliga polypropenkolvar tillverkas med blå gradering som referens. Kolvarna har skruvhals och levereras med PP-lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Examen 50 mL
Hals stil Smal mun
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Förslutningstyp Skruvlock