Description
Genomskinliga polypropenkolvar tillverkas med blå gradering som referens. Kolvarna har skruvhals och levereras med PP-lock.
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 100 mL |
| Hals stil | Smal mun |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |