Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågformade bägare i polypropen, graderade
Produktkod. 11317841 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11317841 1 L Paket med 6
11327841 25 mL Paket med 24
11377841 50 mL Paket med 12
11397831 100 mL Paket med 12
11307841 150 mL Paket med 12
11337841 250 mL Paket med 6
11367841 400 mL Paket med 6
11397841 600 mL Paket med 6
11347841 2000 mL Paket med 6
11357841 3000 mL Paket med 4
11387841 5000 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11317841 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 1000P1L
I lager
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 4,17 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 10.6 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polypropen
För användning med (applikation) För hög temperatur och kemisk beständighet
Höjd (engelska) 5,8 tum
Höjd (metrisk) 14.8 cm
Ökar 100 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 140 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 60 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DÅN, ASTM Klass A och B
skala Blå graderad skala
Stil Griffin