Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågformade bägare i polypropen, graderade
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För hög temperatur och kemisk beständighet |
| Höjd (engelska) | 4,29 tum. |
| Höjd (metrisk) | 10.9 cm |
| Ökar | 100 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 68 °F |
| Visa mer |