Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågformade bägare i polypropen, graderade
Produktkod. 11377841 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11377841
Brand: Corning™ 1000P50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 1,6 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.1 cm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För hög temperatur och kemisk beständighet
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Höjd (metrisk) 6 cm
Ökar 10 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 20 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DÅN, ASTM Klass A och B
skala Blå graderad skala
Stil Griffin