Läs mer
Corning™ Återanvändbara lågformade bägare i polypropen, graderade
Produktkod. 11387841 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11387841 5000 mL Paket med 4
11327841 25 mL Paket med 24
11377841 50 mL Paket med 12
11397831 100 mL Paket med 12
11307841 150 mL Paket med 12
11337841 250 mL Paket med 6
11367841 400 mL Paket med 6
11397841 600 mL Paket med 6
11317841 1 L Paket med 6
11347841 2000 mL Paket med 6
11357841 3000 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11387841 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 1000P5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1532.09 SEK / Paket med 4
    Save 107.91 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
Genomskinliga polypropenbägare tryckta med blå gradering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 7,12 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 18.1 cm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För hög temperatur och kemisk beständighet
Höjd (engelska) 9,7 tum.
Höjd (metrisk) 24.7 cm
Ökar 500 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 140 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 60 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DÅN, ASTM Klass A och B
skala Blå graderad skala
Stil Griffin