Läs mer
Corning™ Fenoliska GPI-skruvlock för engångskulturrör
Description
Tillverkad av en fenolförening. Dessa kepsar har ett vitt gummifoder.
Specifications
Specifications
| Stängningsstorlek | 15-415 |
| Liner material | Gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Fenol |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| nr per ärende | 1000/Cs. |
| Spetsmaterial | Gummi |
| Show More |