Beskrivning
Tillverkad av en fenolförening. Dessa kepsar har ett vitt gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 13-415 |
| Liner material | Gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Fenol |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 13,5 mm |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| nr per ärende | 1000/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |