Läs mer
Corning™ Fenoliska GPI-skruvlock för engångskulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-192812
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
18-415
Höjd (metrisk):
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 10426843
Brand: Corning™ 9999913
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med vit gummifoder
Tillverkad av en fenolförening. Dessa kepsar har ett vitt gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 13-415
Liner material Gummi
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Fenol
Färg Svart
Höjd (metrisk) 13,5 mm
Antal per förpackning 1000/pack
nr per ärende 1000/Cs.
För användning med (utrustning) Kulturrör