Läs mer
Corning™ Tätningsmatta för förvaringsplattor av polypropen med 384 brunnar
Produktkod. 10572383 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10572383 Polypropen Paket med 50
1 options
Produktkod. 10572383 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6405.00 SEK
    5982.93 SEK / Paket med 50
    Save 422.07 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Idealisk för användning vid långvarig förvaring av blandning vid låg temperatur
  • Exakt passform för 384 brunnars förvaringsblock av polypropen med djupa brunnar (artikelnr.’ s 3342 och 3347)
  • Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • Fast tätning förhindrar avdunstning och gasutbyte
  • Idealisk för användning vid långvarig förvaring av blandning vid låg temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNase och RNase-fria
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 384
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape V
Plattkompatibilitet 384-brunnars djupbrunnslagringsblock