Beskrivning
- Exakt passform för 96-brunnars expanderad volym polypropenmikroplåt (artikelnr.’ s 3343 och 3344)
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- Fast tätning förhindrar avdunstning och gasutbyte
- Idealisk för användning vid långvarig förvaring av blandning vid låg temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Tätningsmatta |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnars polypropenplatta |