Läs mer
Corning™ Tätningsmatta för 96-brunnars polypropenplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10433382 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
EVA, polymer
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10433382 EVA, polymer Paket med 50
1 options
Produktkod. 10433382 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    4034.32 SEK / Paket med 50
    Save 285.68 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
För användning med polypropenplattor (07-200-700, -701)
  • Tillverkad av EVA (etylvinylacetat) och polymer är kompatibel med DMSO
  • DNas- och RNas-fria
  • Kan appliceras manuellt eller med vår Storage Mat Applicator
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNase och RNase-fria
Material EVA, polymer
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet 96-brunnars polypropenplatta