Läs mer
Corning™ Återanvändbara graderade cylindrar i en metrisk skala, TC med tratttopp
Produktkod. 11317871 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize Kapacitet (metrisk)
11317871 Paket med 12 -
11387861 Paket med 12 -
11347861 Paket med 12 -
11357861 Paket med 12 -
11397861 Paket med 6 -
11327871 Paket med 6 -
11377861 Paket med 6 -
11307871 Paket med 3 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11317871 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3022P50
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig polypropen med upphöjda graderingar vid primära skalpunkter
Genomskinliga graderade polypropencylindrar tillverkas med upphöjda graderingar vid de primära skalpunkterna. Cylindrar har en sexkantig bas och är kalibrerade ''To Contain''. Toleranser enl ISO 6706. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Kalibrering Att innehålla
Disponibel Återanvändbar
Diameter (engelska) 1,02 harts
skala Enkel
Diameter (metrisk) 2.6 cm
Kvantitet 1/Pk., 12/Cs.
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 1 mL
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Graderad cylinder
Max. Temperatur (metrisk) 125 °C
Diameter (engelska) Inre 1,02 harts
Diameter (metrisk) Inre 26 mm